Learn More
Pentahydrate de chlorure d’étain(IV), 98 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15622660
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
> 98°%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-06-9
Formule moléculaire Cl4H10O5Sn
Poids moléculaire (g/mol) 350.59
Numéro MDL MFCD00149864
Clé InChI KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o
CID PubChem 61442
Nom IUPAC tétrachlorostannane pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) Chloride Pentahydrate
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 kg
Formule linéaire SnCl4 · 5H2O
Numéro UN UN2440
Poids de la formule 350.6g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder or Chunks