Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) de chlorure d’étain(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
97.50€ - 446.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16919-46-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14Cl2O4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 387.83 |
Numéro MDL | MFCD00015316 |
Clé InChI | DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J |
Synonyme | Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030532.09 |
10 g |
97.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030532.18 |
50 g |
446.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a raw material in synthesis. It is also used as NMR shift reagents and as catalysts for organic synthesis, and precursors to industrial hydroformylation catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16919-46-3 | |
387.83 | |
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J | |
[Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C10H14Cl2O4Sn | |
MFCD00015316 | |
Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride |
Spécification
Tin(IV) chloride bis(2,4-pentanedionate) | |
16919-46-3 | |
C10H14Cl2O4Sn | |
UN3146 | |
Soluble in organic solvents. | |
[Cl-].[Cl-].[Sn+4].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
387.83 | |
95% |
199°C | |
Cristalline | |
MFCD00015316 | |
Bis(acetylacetonato)dichlorotin(IV); Tin(IV) bis(acetylacetonate) chloride | |
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J | |
étain(4+) bis(2,4-dioxopentan-3-ide) dichlorure | |
387.83 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-972-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante