Learn More
Chlorure d’étain(IV), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10482391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
1L
2.50L
Code produit. 10482391
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-78-8
Formule moléculaire Cl4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 260.52
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
CID PubChem 24287
Nom IUPAC tétrachlorostannane
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 114.0°C
Nom chimique ou matériau Tin(IV) chloride
Point de fusion -33.0°C
Couleur Marron-rouge
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Formule linéaire SnCl4
Fieser 01,1111; 03,269; 05,627; 06,553; 07,342; 09,436; 11,522; 12,486; 13,14; 14,304; 15,311; 17,335
Merck Index 15,8901
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in carbon disulfide, alcohol, carbon, tetrachloride, benzene, toluene, acetone, kerosene, and gasoline
Poids de la formule 260.52
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.22
Densité 2.2200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .