Learn More
Chlorure d’étain(IV), solution 1 M dans dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 378208000
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 75-09-2 Poids : 1.13520kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de LewisSpécification
Tin(IV) chloride | |
7646-78-8,75-09-2 | |
Cl4Sn | |
09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
tétrachlorostannane | |
24287 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution, fuming in air | |
1.4190g/mL |
1M Solution in Dichloromethane | |
800 mL | |
MFCD00011242 | |
15, 8901 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.52 | |
260.52 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
1.419 |
Sécurité et traitement
- Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.