Learn More
Diisopropoxyde d’étain(IV) 2-éthylhexanoate, 98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
38.40€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS 288374-32-3
Numéro MDL MFCD00210604
Synonyme tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303548
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039169.03
1 g
38.40€
1g
11393538
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039169.06
5 g
119.00€
5g
11313548
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039169.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
288374-32-3
MFCD00210604
tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Spécification
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
(Base des métaux)
Moisture sensitive
523.08
Liquide
288374-32-3
MFCD00210604
tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H361-H315-H319
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H361d
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante