Learn More
Lingot d’étain, 2,54x0,95x30,5 cm (1,0x0,37x12,0 po), 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475905
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin ingot
Note relative au nom 2.54x0.95x30.5cm (1.0x0.37x12.0 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 Pc.
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Forme En fonte, les dimensions sont approximatives