Learn More
Trifluorométhansulfonate d’étain(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10792944
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62086-04-8
Formule moléculaire C2F6O6S2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 416.85
Numéro MDL MFCD00191251
Clé InChI IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tin ii trifluoromethanesulfonate
CID PubChem 131676109
Nom IUPAC Hydrogène;étain(2+);trifluorométhanesulfonate moléculaire
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Sn)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 416.85
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.