Learn More
Tellure d’étain(II), 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
117.59€ - 496.47€
Identifiants chimiques
CAS 12040-02-7
Formule moléculaire H2SnTe
Poids moléculaire (g/mol) 248.33
Numéro MDL MFCD00049543
Clé InChI UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC stannanetellone
SMILES [SnH2]=[Te]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319409
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089186.09
10 g
117.59€
10g
11309409
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
089186.18
50 g
496.47€
50g
Description
Description
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12040-02-7
248.33
UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
[SnH2]=[Te]
H2SnTe
MFCD00049543
stannanetellone
Spécification
Tin (II) telluride
12040-02-7
(Base des métaux)
MFCD00049543
Insoluble in water.
[SnH2]=[Te]
248.33
99.999%
6.48 g/mL
780°C
Pièces
H2SnTe
UN3288
UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
stannanetellone
246.29
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-914-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante