Learn More
Méthoxyde d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
120.00€ - 432.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14794-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O2Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.778 |
Numéro MDL | MFCD00015612 |
Clé InChI | UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci |
CID PubChem | 71317297 |
Nom IUPAC | Méthanolate ; étain(2+) |
SMILES | C[O-].C[O-].[Sn+2] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11367977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020897.06 |
5 g |
120.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020897.14 |
25 g |
432.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
14794-99-1 | |
180.778 | |
UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N | |
71317297 | |
C[O-].C[O-].[Sn+2] |
C2H6O2Sn | |
MFCD00015612 | |
dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci | |
Méthanolate ; étain(2+) |
Specifications
Tin(II) methoxide | |
242°C to 243°C | |
MFCD00015612 | |
dimethoxytin ii, tin ii methoxide, acmc-1bxxn, methanol, tin 2+ salt 8ci,9ci | |
C[O-].C[O-].[Sn+2] | |
180.778 | |
180.76 |
14794-99-1 | |
C2H6O2Sn | |
Moisture sensitive | |
UISUQHKSYTZXSF-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanolate ; étain(2+) | |
71317297 | |
Poudre |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante