Learn More
Chlorure d’étain(II), ultra sec, 99,9985 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11378577
Chlorure d’étain(II), ultra sec, 99,9985 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378577
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11378577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035723.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It acts as an antisludging agent and a stabilizer. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating and in analytical chemistry to test mercury ions. It is also used as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. It is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-99-8
Formule moléculaire Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 189.61
Numéro MDL MFCD00011241
Clé InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Stannous chloride
CID PubChem 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spécification
Point d’ébullition 652°C
Nom chimique ou matériau Tin(II) Chloride
Point de fusion 247°C
Note relative au nom Ampouled under argon
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in water,alkalies,alcohol,methyl ethyl ketone,methyl acetate and acetone.
Nom IUPAC dichlorotine
Poids de la formule 189.62
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 3.95
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP09J016 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog Number035723.06,035723.03,035723.14,035723.22
Numéro de lotX03D043 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035723.06,035723.03,035723.14,035723.22
Numéro de lotY01E034 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035723.06,035723.03,035723.14,035723.22
Numéro de lotR14E028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035723.06,035723.03,035723.14,035723.22
Numéro de lotR04G054 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035723.06,035723.03,035723.14,035723.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Stannous chloride
Nom du produit
Chlorure d’étain(II), ultra sec, 99,9985 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >