Learn More
Chlorure d’étain(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493287
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16202.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating, analytical testing of mercury ions, formation of silver mirrors and metal-metal bonds. It is also used for tin-plating, as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. Further it is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d‘étain(II) est largement utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique, par exemple la conversion de quinones en hydroquinones, nitroaromatiques en amines aromatiques et la réduction de Stephen. Il peut être utilisé pour réduire certains sels métalliques en métaux, en étamant, en analyse des ions de mercure, en formation de miroirs argentés et en liaison métal-métal. Il est également utilisé pour le placage en étain, comme mordant dans la teinture textile et comme catalyseur dans la production d‘acide polylactique. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire, dans lequel il sert d‘antioxydant et d‘agent de rétention des couleurs. Il peut être utilisé dans la condensation d‘aryl aldéhydes avec des cyclohexane-1,3-diones pour synthétiser les xanthènes. Il catalyse la conversion directe des aldéhydes en bêta-céto esters.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther et le tétrahydrofurane. Insoluble dans le xylène.
Remarques
Le chlorure d‘étain(II) est très librement soluble dans l‘eau froide. Si le volume d‘eau augmente ou à chaud, il s‘hydrolyse pour former un dérivé hydroxyde insoluble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7772-99-8
Formule moléculaire Cl2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 189.61
Numéro MDL MFCD00011241
Clé InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Stannous chloride, anhydrous
CID PubChem 24479
ChEBI CHEBI:78067
Nom IUPAC dichlorotine
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifications
Point d’ébullition 652°C
Nom chimique ou matériau Tin(II) chloride
Point de fusion 247°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8783
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
Poids de la formule 189.62
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 3.95
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Stannous chloride