Learn More
Feuille d’étain, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,999 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11398738
Feuille d’étain, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,999 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398738
15 x 15 cm
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Code produit. 11398738
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041604.VA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin foil
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 15 x 15 cm
Pourcentage de pureté 98.8%
Odeur Odorless
Poids ≈8.2g/15x15cm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP27F017 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
Numéro de lotI13Y010 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
Numéro de lotL08K20 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
Numéro de lotC05U014 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
Numéro de lotC01Q25 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number041604.VE,041604.VA,041604.CL
Nom du produit
Feuille d’étain, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,999 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals >