Learn More
Étain, 99,8 %, poudre, maille -325, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10371324
Étain, 99,8 %, poudre, maille -325, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10371324
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10371324
Marque: Thermo Scientific Acros 317805000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Gris
Note relative au nom -325 mesh
Point de fusion 231.9°C
Point d’ébullition 2270.0°C
Densité 7.3000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire Sn
Quantité 500 g
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Poids de la formule 118.69
Pourcentage de pureté 99.8%
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466129 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/09/2024 Catalog Number317805000,317801000
Numéro de lotA0427059 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number317805000,317801000
Numéro de lotA0415707 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number317805000,317801000
Numéro de lotA0418108 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number317805000,317801000
Numéro de lotA0438747 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2022 Catalog Number317805000,317801000
Identifiant produit
  • Tin, powder, -325 mesh
Nom du produit
Étain, 99,8 %, poudre, maille -325, Thermo Scientific Chemicals >