Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TIMP2 humaine
Code produit. p-7230943
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15485143
Marque: Invitrogen™ EHTIMP2
ELISA
The Human Tissue Inhibitor of MetalloProteinases 2 (TIMP-2) ELISA quantitates Hu TIMP-2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TIMP-2. Principle of the method The Human TIMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TIMP-1 et TIMP-2 sont des enzymes inhibitoires de la famille des métalloprotéinases matricielles que l’on pense avoir une grande importance dans la maintenance de l’intégrité du tissu conjonctif. TIMP-2 fait preuve de la plus haute affinité de liaison avec les deux formes, latente (pro) et active, de la collagénase de type IV de 72 kDa (aussi connue sous les appellations de MMP-2 ou gélatinase A). Elle a aussi une affinité pour la forme active de la collagénase de type IV de 92 kDa (aussi connue sous l’appellation de MMP-9 ou gélatinase B). TIMP-2 inhibe l’invasivité protéolytique des cellules tumorales et des cellules trophoblastiques placentaires normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P16035
Plage de dosage 1,6-1200 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 25 pg/ml à 7000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Protéases, peptidases & inhibiteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : IL-1 alpha humain, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL- 8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, PDGF, SCF, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7077
Symbole de gène(s) CSC-21K,DDC8
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autre domaine de recherche
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CSC-21K, DDC8
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min