missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-1 (HAVCR1) humaine

Code produit. 15405013
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15405013

Marque: Invitrogen™ EHHAVCR1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

The Human TIM-1 (HAVCR1) ELISA quantitates Hu TIM-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TIM-1. Principle of the method The Human TIM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

La HAVCR1, une glycoprotéine membranaire intégrale de classe 1 de 359 A.A, est utilisé par le virus de l’hépatite A pour infecter les humains. Elle se compose d’une extrémité N-terminale riche en Cys conservée, d’un domaine IgV (Immunoglobuline Variable) et d’un domaine mucine riche en TSP dans la région extracellulaire, suivi d’un motif de phosphorylation de la tyrosine kinase hautement conservé dans la région cytoplasmique. La HAVCR1 est exprimée sur des cellules CD4+ Th2 en phase de différenciation terminale et régule la production de cytokines. Elle joue un rôle important dans la régulation des réponses immunitaires dans le développement de l’asthme et des réactions allergiques. Son expression est fortement régulée à la hausse dans les cellules rénales dédifférenciées, ce qui indique un rôle possible dans la régénération de l’épithélium des tubules proximaux dans les reins. Une régulation à la hausse de la HAVCR1 a été observée dans les carcinomes rénaux, suggérant son rôle dans la progression tumorale et la métastase.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q96D42
Plage de dosage 12,29-3000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 2 pg/ml à 3,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 26762
Symbole de gène(s) CD365,HAVCR,HAVCR-1,KIM-1,KIM1,TIM,TIM-1,TIM1,TIMD-1,TIMD1
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Virologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme HAVCR, HAVCR-1, KIM-1, KIM1, TIM, TIM-1, TIM1, TIMD-1, TIMD1
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis