Learn More
Invitrogen™ Thyroxine (T4) Competitive ELISA Kit
Competitive ELISA
Marque:  Invitrogen™ EIAT4CX10
Code produit. 17865217
  • 4635.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
Description
Description
The Thyroxine (T4) ELISA quantitates Thyroxine (T4) in serum, plasma, urine, dried fecal extracts, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Thyroxine (T4). Principle of the method The Thyroxine (T4) solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La thyroxine est l’hormone principale produite par la glande thyroïde. Les hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4) sont des hormones à base de tyrosine produites par la glande thyroïde qui sont principalement responsables de la régulation du métabolisme. L’iode est nécessaire à la production de la T3 et la T4. La forme majeure d’hormone thyroïdienne dans le sang est la thyroxine, qui a une demi-vie plus longue que la T3. La T4 est convertie en T3 active dans les cellules par des déiodinases (5’-iodinase). Elles sont ensuite traitées par décarboxylation et par déiodation pour produire de l’iodothyronamine et de la thyronamine. La production d’hormones thyroïdiennes est régulée par la modulation pituitaire de la thyrotropine (TSH) de la sécrétion de la prohormone thyroïdienne par la glande thyroïde et par la régulation de la production active de triiodothyronine. La thyroxine est identique chez toutes les espèces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,781-50 ng/ml
Kit ELISA compétitif pour thyroxine (T4)
HRP
Kit ELISA
10 x 96 dosages
ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
7%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
RUO
Extrait fécal, 10 μl ; plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 10 μl ; urine, 2,5 μl
Produits chimiques
1 h 30 min
0,29 ng
Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Fluorescence
Extrait fécal, Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
3%
HRP
Métabolisme
-20°C
1 heures 20 min