Learn More
Invitrogen™ Human Thyroid Peroxidase ELISA Kit
Code produit. p-7231046
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15485163
Marque: Invitrogen™ EHTPO
ELISA
The Human Thyroid Peroxidase ELISA quantitates Hu Thyroid Peroxidase in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Thyroid Peroxidase. Principle of the method The Human Thyroid Peroxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène code une glycoprotéine liée à la membrane. La protéine codée agit comme une enzyme et joue un rôle central dans la fonction de la glande thyroïde. La protéine fonctionne dans l’iodation des résidus de tyrosine dans la formation de thyroglobuline et de phénoxy-ester entre les paires de tyrosines iodés pour générer les hormones thyroïdiennes, la thyroxine et la triiodothyronine. Les mutations de ce gène sont associées à plusieurs troubles de l’hormonogénèse thyroïdienne, notamment l’hypothyroïdie congénitale, le goitre congénital et le défaut d’organification de l’hormone thyroïdienne IIA. Plusieurs variantes de transcription qui codent des isoformes distinctes ont été identifiées pour ce gène. Des variantes de transcription épissées supplémentaires ont été décrites, mais leurs natures biologiques n’ont pas été déterminées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P07202
Plage de dosage 0,41-100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,3 ng
Plage d’étalonnage 0,3 ng/ml à 100 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Protéases, peptidases & inhibiteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte la TPX humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7173
Symbole de gène(s) MSA,TDH2A,TPX
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme MSA, TDH2A, TPX
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min