Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, indicateur, Pure
52.06€ - 514.56€
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TP
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10418310
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151460100
10 g Flacon en verre
52.06€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10795811
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151460500
50 g Flacon en verre
178.89€
50g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10328603
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
151462500
250 g Flacon en verre
514.56€
250g
En stock
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
125-20-2
430.544
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
31316
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
C28H30O4
MFCD00005909
TP
3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
Spécification
Thymolphthalein
Indicator
C28H30O4
18, I, 381
TP
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
430.544
430.53
Pures
Blanc
251.0°C to 253.0°C
125-20-2
MFCD00005909
15, 9556
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Authentique
3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
31316
1% max.
from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Poudre cristalline fine