Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, solution de 0,05 % p/v dans l’éthanol
Code produit. 11440161
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11440161
Marque: Thermo Scientific Chemicals 038706.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Note relative au nom 0.05% w/v solution in ethanol
Beilstein 359413
Poids de la formule 430.55
Tension de vapeur 57 hPa (150mm Hg) at 20°C
Densité 0.92 g/cm3 at 20°C
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Point d’éclair 11°C (52°F)
Forme physique Liquide
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons