Learn More
Solution indicatrice de thymol-phtaléine à 0,05 % selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque:  Reagecon 1090701
Code produit. 11434749
  • 47.15€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
  • Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
  • Pour les titrations manuelles ; l’analyte ou titrant indicateur change de couleur et ce changement de couleur est de loin la méthode la plus importante de détection de point d’extrémité, dans de telles titrations.
  • Une solution d’indicateurs de haute qualité, telle que celle de Reagecon, facilite la détection des points d’extrémité, de manière claire et sans ambiguïté, et constitue un impératif pour une titrométrie manuelle précise.
Spécification
Spécification
0,0005
Modification de la couleur de la titration et de l’analyse
Flacon Winchester en verre ambré
100 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • THYMOLPHTHALEIN SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol