Learn More
Bleu de thymol, pur, 0,04 % de solution, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Numéro MDL | 5869 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Thymol blue
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide