Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol, indicateur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thymol Blue |
| Point de fusion | 221.0°C |
| Merck Index | 15, 9555 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol |
| Spectre IR | Authentique |
| Poids de la formule | 466.58 |
| Qualité | Pures |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Extinction spécifique | 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH) |
| Intervalle de transition visuelle | Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue) |
| Afficher plus |