Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol, indicateur
Code produit. 10574074
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-61-9
Formule moléculaire C27H30O5S
Poids moléculaire (g/mol) 466.592
Numéro MDL MFCD00005869
Clé InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TB, Thymolsulfonephthalein
CID PubChem 65565
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol Blue
Point de fusion 221.0°C
Merck Index 15, 9555
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 466.58
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH)
Intervalle de transition visuelle Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)
Couleur Marron à vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine