Learn More
Thymine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422598
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Thymine is one of the four nucleobases, along with adenine, guanine and cytosine found in deoxyribonucleic acids (DNA). Thymine may be used to study chemical processes that affect DNA structure, such a radiation induced radical production leading to base cross-linking reactions and derivitizations. Thymine may be used to study the parameters of hydrogen bonding kinetics and energies with other nucleobases such as adenine. Thymine is used to develop sensitive heavy metal (mercury) detectors based on coordination chemistry and nanoparticle structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thymine est l’une des quatre nucléobases, avec l’adénine, la guanine et la cytosine que l’on retrouve dans l’acide désoxyribonucléique (ADN). La thymine peut être utilisée pour étudier les processus chimiques qui affectent la structure de l’ADN, comme la production de radicaux induite par un rayonnement qui provoque des réactions de réticulation de base et des dérivatisations. La thymine peut être utilisée pour étudier les paramètres de la cinétique de liaison hydrogène et des énergies avec d’autres nucléobases telles que l’adénine. Elle est utilisée pour développer des détecteurs sensibles aux métaux lourds (mercure) sur la base de la chimie de coordination et des structures des nanoparticules.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude. Légèrement soluble dans l’alcool.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-71-4
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.115
Numéro MDL MFCD00006026
Clé InChI RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 1135
ChEBI CHEBI:17821
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymine
Point de fusion 316°C to 317°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Beilstein 607626
Merck Index 14,9398
Informations sur la solubilité Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 97%