Learn More
Sampling Systems™ Pipettes pour tube à pouce
Solution économique pour l’échantillonnage de liquides à faible viscosité. Sampling Systems™ Les pipettes pour tubes à pouce sont idéales pour une vaste gamme de produits chimiques.
Marque: Sampling Systems™ 5055A-50
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 5.04000kg
Description
- En PEHD
- Emballage individuel
- Matériaux conformes aux normes de la FDA
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible stérilisé par rayons gamma
- Appuyez avec le pouce sur le tube jusqu’à ce que vous soyez à la profondeur d’échantillonnage
- Soulevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent
- Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon
Spécification
HDPE | |
60 mL | |
1000 x 12 mm |
Conditionnement individuel | |
Oui |