Learn More
Alfa Aesar™ Perchlorate de thulium(III), 50 % p/p en sol. aqueuse, réactif
Code produit. 11480281
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14014-10-9
Formule moléculaire Cl3O12Tm
Poids moléculaire (g/mol) 467.272
Numéro MDL MFCD00049609
Clé InChI JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
CID PubChem 15335706
Nom IUPAC triperchlorate de thulium(3+)
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 2 g
Numéro UN UN3211
Poids de la formule 467.28
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odeur Odorless
Densité 1.51g/mL