Learn More
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353348
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353348
10 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Code produit. 11353348
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036279.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12036-44-1
Formule moléculaire O3Tm2
Poids moléculaire (g/mol) 385.87
Numéro MDL MFCD00011285
Clé InChI ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) oxide
Point de fusion 2425°C
Couleur Vert
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Tm2O3
Merck Index 14,9394
Poids de la formule 385.87
Pourcentage de pureté 99.9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP04H053 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2023 Catalog Number036279.09,036279.04
Numéro de lotW08J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number036279.09,036279.04
Numéro de lotT12I006 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/07/2022 Catalog Number036279.09,036279.04
Numéro de lotM11I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number036279.09,036279.04
Numéro de lotU23C028 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number036279.09,036279.04
Nom du produit
Oxyde de thulium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >