Learn More
Nitrate de thulium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014579.04 |
2 g |
N/A
|
N/A | |||||
11392528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014579.09 |
10 g |
N/A
|
N/A | |||||
11430470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014579.18 |
50 g |
N/A
|
N/A | |||||
Description
Thulium(III) nitrate hydrate is used as a laboratory reagent. It finds application in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00149875 |
Spécification
Thulium(III) nitrate hydrate | |
(REO) | |
UN1477 | |
354.95 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Agrégats cristallins | |
MFCD00149875 | |
Soluble in water. | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-069-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only