Learn More
Fluorure de thulium(III), ultra sec, 99,99 % (REO)
97.04€ - 452.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13760-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Tm |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.93 |
Numéro MDL | MFCD00049611 |
Clé InChI | AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | thulium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Tm+3] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
13760-79-7 | |
225.93 | |
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Tm+3] |
F3Tm | |
MFCD00049611 | |
thulium(3+) trifluoride |
Spécification
2200°C | |
1158°C | |
13760-79-7 | |
(REO) | |
MFCD00049611 | |
It is insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Tm+3] | |
225.93 | |
99.99% | |
Ampoule | |
7.9 g/mL |
Thulium(III) fluoride | |
Ultra dry | |
Poudre | |
F3Tm | |
UN3288 | |
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K | |
thulium(3+) trifluoride | |
225.93 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-353-7
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante