Learn More
Chlorure de thulium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Reacton™, Thermo Scientific Chemicals
127.00€ - 478.00€
Identifiants chimiques
CAS 19423-86-0
Formule moléculaire Cl3Tm
Poids moléculaire (g/mol) 275.28
Numéro MDL MFCD00011283
Clé InChI ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326238
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011200.04
2 g
127.00€
2g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11336238
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011200.09
10 g
478.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Thulium(III) chloride hydrate is used in proteomics research. It is also used in the production of glass, phosphors and lasers. Further, it serves as an important dopant for fiber amplifiers. Further, it is also used to prepare thulium(III) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
19423-86-0
275.28
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Cl3Tm
MFCD00011283
thulium(3+) trichloride
Spécification
Thulium(III) chloride hydrate
Vert
99.9% (REO)
MFCD00011283
ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
thulium(3+) trichloride
275.29 (Anhydrous)
Hygroscopic
19423-86-0
Agrégats cristallins
Cl3Tm
Soluble in water and alcohol.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
275.28
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-904-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XP0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante