Learn More
2,4-pentanedionate de thulium(III), poudre, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11332268
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14589-44-7
Formule moléculaire C15H21O6Tm
Poids moléculaire (g/mol) 466.26
Numéro MDL MFCD00058840
Clé InChI QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
CID PubChem 131701275
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; thulium
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 466.26