Learn More
Thrombomodulin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Thrombomodulin |
---|---|
Concentration | 0.49 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812904
|
Proteintech
14318-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802904
|
Proteintech
14318-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded byCD141 is an intronless gene is an endothelial-specific type I membrane receptor that binds thrombin. This binding results in the activation of protein C, which degrades clotting factors Va and VIIIa and reduces the amount of thrombin generated. Mutations in this gene are a cause of thromboembolic disease, also known as inherited thrombophilia.Spécification
Thrombomodulin | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P07204 | |
7056 | |
Thrombomodulin Fusion Protein Ag5558 | |
Primary | |
-20°C | |
THBD |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD141, Fetomodulin, THBD, THRM, thrombomodulin, TM | |
THBD | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |