Learn More
Thermo Scientific™ Three60™ Sampling System
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le système d’échantillonnage Thermo Scientific™ Three60™ permet de prélever un échantillon représentatif de votre produit avec un minimum d’effort. La trajectoire des fluides des quatre récipients BPC et assemblages pré-irradiés sont dotés de vannes à rotation rapide et de déconnexions pincées pour le transfert et l’élimination des liquides. Le système d’échantillonage Three60 est composé du film Thermo Scientific™ ASI™ 77, un film en polyéthylène de 5 couches et de 7 ml, qui comprend 2 ports (1 insert Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection).
- Compatible avec connecteur sanitaire de 3,8 cm (1,5 pouce)
- Ne nécessite aucun matériel coûteux
- Chaque paquet de Three60 contient une vanne et quatre assemblages avec déconnexions pincer-couper
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Dimensions | 12,0 x 10,0 cm (4,72 x 3,94 po) |
| Description du film | ASI™ 77 |
| Conditionnement externe | Placé dans un plateau thermoformé et scellé |
| Détails du port | 2 ports (1 insert Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection) |
| Matériau | Éthyl-vinyle-acétate |
| Quantité | 8/carton |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Méthode de stérilisation | Irradiés |
| Afficher plus |