Learn More
Codan™ Seringues en trois parties
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Type de connexion:
Cathéter
Cône Luer centré
Cône Luer de cathéter
Cône Luer excentré
Embout Luer
Embout Luer excentré
Luer-Lock
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
35 pièces
50 pièces
80 pièces
Description
- Stérile
- Graduations
- Jetable
- Sans latex
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Double échelle ; joint en silicone |
| Type de produit | Hypodermique |
| Jetable | Oui |
| Graduations | 0,1 ml |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Type de connexion | Cône Luer centré |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |