Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à trois cols, à col latéral incliné
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 03314179
Code produit. 10283901
  • 258.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacons pour distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec deux cols latéraux inclinés (20°)
  • Avec joints rodés coniques, avec étiquette de marquage
  • Matériau :DURAN™
Spécification
Spécification
4 L
Col central NS 29/32