Learn More
Fisherbrand™ Distributeur à trois compartiments
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (P x l x L) : 203 x 406 x 406 mm
Description
- L’acrylique durable est transparente de façon à ce que les niveaux de produits soient toujours visibles
- Dimensions : 406 x 406 x 203 mm
- À utiliser dans les hôpitaux, les laboratoires, les cabinets de médecins, les cabinets de vétérinaires, les cabinets de dentistes, etc.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Couleur | Gris |
Comprend | Vis de montage mural |
Profondeur (métrique) | 203 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 203 x 406 x 406 mm |
Hauteur (métrique) | 406 mm |
Capacité | Petites fournitures et protection personnelle |
Quantité | 1 de chaque |
Largeur (métrique) | 406 mm |
Type de produit | Distributeur |
Matériau | Acrylique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur à trois compartiments >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu