Learn More
S-Curve™ Three Compartment Glove Dispenser with Single Lid, Front Access
Click to view available options
Matériau:
PETG
Description
- Couvercle incliné unique avec charnière sur toute la longueur pour maintenir le débit HEPA
- Orifices d’accès à l’avant pour une distribution facile des produits
- Peut être installé avec des supports muraux robustes (inclus)
- Bords traités à la flamme pour une finition lisse
Spécification
Spécification
Type de produit | Distributeur de gants |
Couleur | Transparent |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 12 x 16 x 12 po |
Capacité | Gants |
Matériau | PETG |
Mounting | Trou de serrure |
No. of Compartments | 3 |
Product Style | Chargement par le haut |
Comprend | Visserie de montage |
Épaisseur (impériale) | 0,25 po |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
S-Curve™ Three Compartment Glove Dispenser with Single Lid, Front Access
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu