Learn More
Idex Threaded Luer PEEK Adapter
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
29.45€
Spécification
Type | Adaptateur Luer fileté |
---|---|
Diamètre (impériale) interne | 0,05 in |
Température (métrique) Max | 125°C |
Matériau | PEEK |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12947759
|
Idex
02023-59 |
Noir | Luer femelle x femelle M6 à fond plat |
29.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
- Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
Spécification
Adaptateur Luer fileté | |
0,05 in | |
125°C | |
PEEK |