Learn More
Sonics Materials™ Extrémité de la sonde filetée
Marque:  Sonics Materials™ 630-0207
Code produit. 10734783
  • 610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sonde pour sonificateur 500 et 750 W
• La sonde concentre et irradie l'énergie ultrasonique
• Une sonde à extrémité fine produit une très grande intensité de cavitation
• Une sonde de diamètre élevé produit moins d'intensité mais traite des grands volumes
• Sonde standard
• Les cavitations soumettent l'extrémité des sondes à un bombardement érosif arrachant d'infimes particules de titane
• Embouts et sondes doivent être changés régulièrement
• Avec des solvants ou liquides à basse tension de surface, toujours utiliser un prolongateur ou une sonde à embout fixe
• Ne pas utiliser d'embout interchangeable: le solvant pénétre entre embout et sonde et change la fréquence de la sonde, endommageant le générateur
• Sonde+embout
Spécification
Spécification
58 μm
19 mm
Moyenne
Extrémité de la sonde filetée
127 mm