Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, PTFE
Les capsules SCAT et les capsules de sécurité pour déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage pour votre conteneur n'est toujours pas disponible, utilisez simplement l'adaptateur correspondant.
Marque: SCAT™ 107017
93.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les adaptateurs filetés SCAT sont parfaitement adaptés au raccordement des capsules de sécurité, des capsules de sécurité pour déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.- En polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
- Convient à toutes les capsules, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT
Spécification
GL45 (m) à 2 po Tri-Sure (m) | |
PTFE | |
Adaptateur fileté |