Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté pour mini-pompe à solvant
Adaptateur fileté pour mini-pompe à solvant Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 0006-4002
42.68 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec la mini-pompe à solvant Buerkle
- En ETFE
- Filetage externe : GL 45
Spécification
Transparent | |
ETFE | |
GL45-GL38 | |
0,021 kg |
Mini-pompe à solvant | |
GL45-GL38 | |
Adaptateur fileté |