Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté pour mini-pompe à solvant
Adaptateur fileté pour mini-pompe à solvant Buerkle™.
Marque:  Buerkle™ 0006-4000
42.68 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15362255
  • 51.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec la mini-pompe à solvant Buerkle
  • En ETFE ou PTFE
  • Filetage externe : GL 45
Spécification
Spécification
Mini-pompe à solvant
PTFE
GL45-S40
Adaptateur fileté