Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Click to view available options
Taille du bouchon:
G 1/2 in., GL25
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
- De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
- Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Specifica
Specifica
| Taille du bouchon | G 1/2 in., GL25 |
| Couleur de bouchon | Black |
| Description | Adaptateur fileté, G 1/2 po (f) à GL25 (m) |
| Couleur | Black |
| Matériau de revêtement | HDPE-EC |
| Matériau | PEHD-EC |
| Type de produit | Adaptateur |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto