Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Click to view available options
Matériau de revêtement:
HDPE-EC
Conditionnement:
1 pièce
Description
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
- De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
- Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Black |
| Description | Adaptateur de réduction de trous d’alésage |
| Diamètre (métrique) externe | de 54 à 75 mm |
| Couleur | Black |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 33 mm |
| Matériau de revêtement | HDPE-EC |
| Matériau | PEHD-EC |
| Type de produit | Adaptateur |