Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Adaptez votre système SymLine à vos besoins ! Vous trouverez ici de nombreux accessoires utiles.
Marque: SymLine™ 106584
77.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Description
Already exists
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
- De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
- Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Adaptateur fileté, GL25 (m) vers G1 1/2 po. (f) | |
Système de tuyaux, système de tubes avec SymLine™ FlexTube et FlexTube Pro | |
Adaptateur |
Black | |
HDPE |