Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Adaptez votre système SymLine à vos besoins ! Vous trouverez ici de nombreux accessoires utiles.
Brand: SymLine™ 106502
93.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Already exists
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
- De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
- Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Specifications
Adaptateur fileté, NPT 1/8 po (f) à GL25 (f) | |
Black | |
HDPE-EC | |
Adaptateur fileté |