Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Adaptez votre système SymLine à vos besoins ! Vous trouverez ici de nombreux accessoires utiles.
Marque:  SymLine™ 107627
57.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10510441
  • 74.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Already exists
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
  • De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
  • Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Spécification
Adaptateur coudé à 45° pour filtre d’échappement
Connexion coudée
Adaptateur
Black
HDPE