Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Code produit. 10508710
Click to view available options
Taille du bouchon:
CPC, GL14
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10508710
Marque: SymLine™ 107610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Configurer votre système SymLine™ pour répondre à vos besoins précis. Ici, vous trouverez de nombreux accessoires utiles.
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
  • De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
  • Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Taille du bouchon CPC, GL14
Couleur de bouchon Black
Description Adaptateur, filtre d’échappement vers raccord en acier inoxydable
Couleur Black
Matériau de revêtement HDPE
À utiliser avec (équipement) Récipient Justrite
Matériau PE-HD
Type de produit Adaptateur