Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Click to view available options
Taille du bouchon:
GL14
Conditionnement:
1 pièce
Description
Existe déjà
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
- De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
- Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | GL14 |
| Couleur de bouchon | Black |
| Description | Adaptateur coudé, extension pour filtre d’échappement |
| Couleur | Black |
| Matériau de revêtement | HDPE |
| À utiliser avec (application) | Fixation du filtre à air d’échappement au collecteur de déchets dans n’importe quelle position |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Adaptateur |