Learn More
SymLine™ Adaptateurs
Adaptez votre système SymLine à vos besoins ! Vous trouverez ici de nombreux accessoires utiles.
Marque:  SymLine™ 107617
41.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10130380
  • 51.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Already exists
SymLine™ propose un adaptateur compatible pour chaque filetage standard, pour éviter les problèmes de connexion entre différents types de filetage.
  • De nombreux accessoires utiles, tels que les collecteurs, les valves d’arrêt, les passe-fils pour armoire ou les câbles de mise à la terre, vous permettent de configurer votre système SymLine™ en fonction de vos besoins
  • Tous les accessoires dissipent l’électricité statique et sont approuvés pour une utilisation dans les laboratoires présentant des risques d’explosion
Spécification
Spécification
Adaptateur de filtre d’échappement vers raccord CPC
Récipient Justrite
Adaptateur
Black
HDPE-EC